Merck
661198
Sigma-Aldrich
1-Boc-L-prolinamide
97%
Sinónimos:
(S)-2-(Aminocarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)proline amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
104-108 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(N)=O
InChI
1S/C10H18N2O3/c1-10(2,3)15-9(14)12-6-4-5-7(12)8(11)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,11,13)/t7-/m0/s1
Clave InChI
PITJAAIPVBVRAO-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)