330159
Platinum on carbon
Evonik NOBLYST® P2056 5% Pt
Sinónimos:
Pt/C
Seleccione un Tamaño
251,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
251,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
powder
contiene
~50% water
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
Extensión del etiquetado
5 wt. % loading (dry basis)
peso
Unit weight excludes weight of water
Matriz
activated carbon, wet support
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?