Merck
657867
Sigma-Aldrich
1-(3-Fluorobenzyl)piperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15FN2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.529
bp
281.3 °C/760 mmHg
densidad
1.106 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Fc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
Clave InChI
ITHBJSRWFNLKIH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)