656011
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinónimos:
2-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.522
bp
98-100 °C/0.6 mmHg
densidad
1.532 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4Cl2F3N/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2H,13H2
Clave InChI
OCJPQZFOBGQYEA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)