578568
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)aniline
97%
Sinónimos:
4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride
Seleccione un Tamaño
12,25 €
Precio de catálogo24,50 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
12,25 €
Precio de catálogo24,50 €Ahorre 50 %Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5030 (lit.)
bp
214-218 °C (lit.)
densidad
1.4160 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2
Clave InChI
MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)