Merck
654477
Sigma-Aldrich
6-(4-Fluorophenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinónimos:
6-(4-Fluorophenyl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8FNO
Número de CAS:
Peso molecular:
201.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
85-90 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C12H8FNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12-3-1-2-11(8-15)14-12/h1-8H
Clave InChI
WVQIFQHRRHZIGZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)