Merck
654299
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-o-Tolyl-CBS-oxazaborolidine solution
0.5 M in toluene
Sinónimos:
(R)-(+)-3,3-Diphenyl-1-o-tolyl-tetrahydropyrrolo(1,2-c)(1,3,2)oxazaborole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H24BNO
Número de CAS:
Peso molecular:
353.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
0.5 M in toluene
índice de refracción
n20/D 1.514
densidad
0.900 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
[H][C@]12CCCN1B(OC2(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5C
InChI
1S/C24H24BNO/c1-19-11-8-9-16-22(19)25-26-18-10-17-23(26)24(27-25,20-12-4-2-5-13-20)21-14-6-3-7-15-21/h2-9,11-16,23H,10,17-18H2,1H3/t23-/m1/s1
Clave InChI
XHMKFCAQQGBIPZ-HSZRJFAPSA-N
Aplicación
When protonated with trifluoromethanesulfonimide, chiral oxazaborolidines generate chiral Lewis acids, which have demonstrated great utility in the enantioselective Diels-Alder reaction.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Do Hyun Ryu et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(21), 6388-6390 (2003-06-06)
The strong acid triflimide ((CF3SO2)2NH) protonates chiral oxazaborolidines to form superactive, stable, chiral Lewis acids which are highly effective catalysts for a wide variety of enantioselective Diels-Alder reactions, documented herein by more than 20 examples.
Santanu Mukherjee et al.
Organic letters, 12(3), 632-635 (2010-01-13)
Diels-Alder reactions of various combinations of maleimides and 1,3-dienes with cationic oxazaborolidines as catalysts have been shown to be highly efficient and enantioselective.
Stemmler, R.T.
Synlett, 997-997 (2007)
Artículos
we are pleased to offer both enatiomers of 2-methyl-CBS-oxazaborolidine as a dry reagent, in addition to our current offerings as a 1M solution in toluene.