Saltar al contenido
2025 - 1月及農曆春節預計貨物安排,請參考此頁訊息
Merck
653330
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazin-1-yl)-2-(furan-2-yl)acetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
310.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
mp
184-188 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccco2
InChI
1S/C15H22N2O5/c1-15(2,3)22-14(20)17-8-6-16(7-9-17)12(13(18)19)11-5-4-10-21-11/h4-5,10,12H,6-9H2,1-3H3,(H,18,19)
Clave InChI
ITLDLSSPUNZCOX-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF10253179GF96137837GF78358438
铜 foil, 25mm disks, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+%
GF03625051
铜 foil, 25mm disks, thickness 0.7mm, half hard, 99.95+%
GF10253179
铜 foil, 25mm disks, thickness 1.0mm, half hard, 99.95+%
GF96137837
铜 foil, 25mm disks, thickness 0.25mm, half hard, 99.95+%
GF78358438
assay
99.95%
assay
≥99.95%
assay
≥99.95%
assay
99.95%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)