GF03625051
Copper - O.F.H.C.
foil, 25mm disks, thickness 0.075mm, half hard, 99.95+%
Sinónimos:
Copper, CV000540
About This Item
Ensayo
99.95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 036-250-51
resistividad
1.673 μΩ-cm, 20°C
diám. × grosor
25 mm × 0.075 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
densidad
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)