Merck
652687
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
50,50 €
50,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
50,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(OCH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
154.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
50,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
58-62 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(F)c(OC)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-4-6(5-10)2-3-7(8)9/h2-5H,1H3
Clave InChI
NALVGTOMKSKFFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)