Merck
155586
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
99%
Sinónimos:
3-Fluoro-p-anisaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
66,10 €
5 G
129,00 €
66,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
66,10 €
5 G
129,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(OCH3)CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
154.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
66,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
34-35 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
COc1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
Clave InChI
SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The nuclear magnetic resonance spectral parameters for 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde has been studied[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The range of in anisole derivatives. An indicator of torsion and compression of the methoxy group.
Canadian Journal of Chemistry, 63(3), 782-786 (1985)