651370
Uridine-13C9,15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinónimos:
UMP-13C9,15N2
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom %
Análisis
≥95% (CP)
formulario
solid
concentración
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
técnicas
bio NMR: suitable
cambio de masa
M+11
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=[13C]([13CH]=[13CH][15N]1[13C@@]2([H])[13C@@](O)([H])[13C@@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH][13C]1=O
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable