Merck
651176
Sigma-Aldrich
Doxylamine-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Sinónimos:
Doxylaminephenyl-d5
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17D5H17N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
275.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
bp
137-141 °C (lit.)
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(OCCN(C)C)(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C2=CC=CC=N2
InChI
1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3/i4D,5D,6D,9D,10D
Clave InChI
HCFDWZZGGLSKEP-NPMXJOAUSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)