Merck
648965
Sigma-Aldrich
4-Acetyl-N-(4-methoxybenzylidene)aniline
97%
Sinónimos:
1-(4-(((4-Methoxyphenyl)methylene)amino)phenyl)ethanone, 4′-((4-Methoxybenzylidene)amino)acetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CH=NC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
253.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
122-124 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(cc2)C(C)=O
InChI
1S/C16H15NO2/c1-12(18)14-5-7-15(8-6-14)17-11-13-3-9-16(19-2)10-4-13/h3-11H,1-2H3/b17-11+
Clave InChI
NTBVIRZMEMSQEJ-GZTJUZNOSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)