648523
1-(3-Methylbenzyl)piperazine
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5400 (lit.)
bp
256-257 °C (lit.)
densidad
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C12H18N2/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-14-7-5-13-6-8-14/h2-4,9,13H,5-8,10H2,1H3
Clave InChI
VTEOTZPEMDQENX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)