Merck
647683
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzothiazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BrN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
229.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
194-198 °C
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Nc1nc2cc(Br)ccc2s1
InChI
1S/C7H5BrN2S/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3H,(H2,9,10)
Clave InChI
ZPUJTWBWSOOMRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Claire Bagnéris et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(23), 8428-8433 (2014-05-23)
Voltage-gated sodium channels are important targets for the development of pharmaceutical drugs, because mutations in different human sodium channel isoforms have causal relationships with a range of neurological and cardiovascular diseases. In this study, functional electrophysiological studies show that the