Merck
133434
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-chlorobenzothiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5ClN2S
Número de CAS:
Peso molecular:
184.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
203-205 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1nc2c(Cl)cccc2s1
InChI
1S/C7H5ClN2S/c8-4-2-1-3-5-6(4)10-7(9)11-5/h1-3H,(H2,9,10)
Clave InChI
OEQQFQXMCPMEIH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Amino-4-chlorobenzothiazole undergoes condensation reaction with 4-acetamidobenzaldehyde to form tridentate Schiff base.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Antibacterial Zn (II) compounds of. Schiff bases derived from some benzothiazoles.
Chohan ZH and Supuran CT.
Main Group Metal Chemistry, 25(5), 291-296 (2002)