Merck
647349
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyridinylsulfonyl)-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
260.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
136-140 °C (lit.)
cadena SMILES
O=S(=O)(c1ccccn1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H8N4O2S/c16-18(17,11-7-3-4-8-12-11)15-10-6-2-1-5-9(10)13-14-15/h1-8H
Clave InChI
OZUVNTAONYFQTG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)