Merck
647004
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-nitropyridine
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
42,70 €
42,70 €
Precio de catálogo85,40 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
42,70 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3IN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
249.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
42,70 €
Precio de catálogo85,40 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
163-168 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3IN2O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H
Clave InChI
SJXWHBQWFBHASX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)