366706
1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
98%
Seleccione un Tamaño
35,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
35,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.463 (lit.)
bp
59-61 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.919 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc(I)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F6I/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3H
Clave InChI
VDPIZIZDKPFXLI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?