Documentos clave
646113
3,5-Dibromo-4-pyridinecarboxaldehyde
97%
Seleccione un Tamaño
30,40 €
Disponibilidad
Seleccione un Tamaño
About This Item
30,40 €
Disponibilidad
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
118-122 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadena SMILES
[H]C(=O)c1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H
Clave InChI
WPBYVMDYYFWYAY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?