Merck
646008
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4BrNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
222.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
158 °C (dec.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1nc(Br)sc1C(O)=O
InChI
1S/C5H4BrNO2S/c1-2-3(4(8)9)10-5(6)7-2/h1H3,(H,8,9)
Clave InChI
HMSQZHBSTZZNGI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)