Merck
644048
Sigma-Aldrich
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile
95%
Sinónimos:
4′-Amino-[1,1′-biphenyl]-4-carbonitrile, 4′-Aminobiphenyl-4-carbonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
182-186 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(15)8-6-12/h1-8H,15H2
Clave InChI
CPJQKNUJNWPAPH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)