643394
Titanium(III) chloride solution
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
Sinónimos:
Titanium trichloride
About This Item
Productos recomendados
formulario
solution
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: titanium
concentración
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
densidad
1.192 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter