Merck
642495
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6BrNO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
236.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5530 (lit.)
bp
216-217 °C (lit.)
densidad
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
KTYIFXLNIMPSKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves