642487
2-Bromothiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
182 °C (dec.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C4H2BrNO2S/c5-4-6-1-2(9-4)3(7)8/h1H,(H,7,8)
Clave InChI
BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves