Merck
642398
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(Br)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
196.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
41-45 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
VXUMRYMTYKDWMO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup