Merck
328057
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromobenzil
90%, technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4COCOC6H4Br
Número de CAS:
Peso molecular:
368.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Análisis
90%
mp
224-226 °C (lit.)
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H8Br2O2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(17)14(18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
Clave InChI
NYCBYBDDECLFPE-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Aplicación
4,4′-Dibromobenzil was used in preparation of 5,5′-bis -(4-bromo-phenyl)-3-methyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5′- bis -(4-bromo-phenyl)-3-butyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5′-bis-(4-bromo-phenyl)-3-pentyl-imidazolidine-2,4-dione and 5,5′-bis -(4-chloro-phenyl)-3-ethyl imidazolidine-2,4-dione. It was also used in synthesis of novel quinoxaline-based sensitizers for dye-sensitized solar cells.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Dong Wook Chang et al.
Organic letters, 13(15), 3880-3883 (2011-06-28)
Novel quinoxaline-based organic sensitizers using vertical (RC-21) and horizontal (RC-22) conjugation between an electron-donating triphenylamine unit and electron-accepting quinoxaline unit have been synthesized and used for dye-sensitized solar cells (DSSCs), leading to the relatively high power conversion efficiencies of 3.30
A rapid and efficient microwave-assisted synthesis of hydantoins and thiohydantoins.
Muccioli GG, et al.
Tetrahedron, 59(8), 1301-1307 (2003)