Merck
640530
Sigma-Aldrich
Diazald® sodium sulfate mixture
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2O3S · Na2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
356.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
concentración
20 wt. % in sodium sulfate (mixture)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O.CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S.2Na.H2O4S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11;;;1-5(2,3)4/h3-6H,1-2H3;;;(H2,1,2,3,4)/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
QCKUXDQKDJXWCU-UHFFFAOYSA-L
Información legal
Diazald is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contact dermatitis from Diazald.
H S Young et al.
Contact dermatitis, 50(5), 315-316 (2004-06-24)
M Börzsönyi et al.
Neoplasma, 35(3), 257-262 (1988-01-01)
N-nitroso-N-methyl-p-toluenesulfonamide (NMTS, diazald, CAS 80-11-5) is a widely used compound for laboratory production of diazomethane. The present results showed that the noncarcinogenic NMTS reacts as a transnitrosating agent with amino nitrogen of secondary amines and amide both in vitro (human
J V Uri et al.
Acta microbiologica Hungarica, 39(3-4), 317-322 (1992-01-01)
Diazald, a chemical intermediate for the synthesis of biologically active compounds, was found to be a potent in vitro antimicrobial agent against yeasts, yeast-like and filamentous fungi as well as Gram-positive and Gram-negative bacterial strains. Its activity is not inhibited