Merck
639788
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
233.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
180-185 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)-n2ncc(C(O)=O)c2N
InChI
1S/C11H11N3O3/c1-17-8-4-2-7(3-5-8)14-10(12)9(6-13-14)11(15)16/h2-6H,12H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
XOMCPZHFKFCRLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)