Merck
639745
Sigma-Aldrich
1-(3-Methylphenyl)-2-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
219.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
100-104 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(c1)N2CCC(C(O)=O)C2=O
InChI
1S/C12H13NO3/c1-8-3-2-4-9(7-8)13-6-5-10(11(13)14)12(15)16/h2-4,7,10H,5-6H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
CDYNQYZODLGTJT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)