Merck
637629
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenylmagnesium chloride
1.0 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9ClMgO2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.0 M in THF
densidad
1.022 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COc1cc(OC)cc([Mg]Cl)c1
InChI
1S/C8H9O2.ClH.Mg/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2;;/h4-6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
SLRNRDSSVOUEBP-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
5.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-15 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)