633291
N-Propionyloxy-d5-succinimide
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
formulario
solid
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C7H9NO4/c1-2-7(11)12-8-5(9)3-4-6(8)10/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2
Clave InChI
AASBXERNXVFUEJ-ZBJDZAJPSA-N
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves