Merck
604429
Sigma-Aldrich
2-(1-Naphthyl)pentane-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C13H18
Peso molecular:
200.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCC[13CH]([13CH3])c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C15H18/c1-3-7-12(2)14-11-6-9-13-8-4-5-10-15(13)14/h4-6,8-12H,3,7H2,1-2H3/i2+1,12+1
Clave InChI
MXJUSBINYALFBD-YZGYIGAXSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)