Merck
632597
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydro-4,5-diphenyl-2H-imidazol-2-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
236.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
>300 °C
cadena SMILES
O=C1NC(=C(N1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O/c18-15-16-13(11-7-3-1-4-8-11)14(17-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18)
Clave InChI
JAWYWGRTWUVTEN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)