Merck
642738
Sigma-Aldrich
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole
95%
Sinónimos:
2-(1H-Benzimidazole-2-yl)phenol, 2-(1H-Benzimidazole-Z-yl)phenol, 2-(1H-Benzoimidazol-2-yl)-phenol
Seleccione un Tamaño
5 G
73,50 €
73,50 €
Precio de catálogo147,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
73,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
73,50 €
Precio de catálogo147,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
239-243 °C
cadena SMILES
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H10N2O/c16-12-8-4-1-5-9(12)13-14-10-6-2-3-7-11(10)15-13/h1-8,16H,(H,14,15)
Clave InChI
XWXMGTIHBYFTIE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)