Merck
632406
Sigma-Aldrich
Indole-6-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
6-Formylindole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
145.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
127-131 °C (lit.)
cadena SMILES
O=Cc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-1-2-8-3-4-10-9(8)5-7/h1-6,10H
Clave InChI
VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Reactant in preparation of analogs of botulinum neurotoxin serotype A protease inhibitors
  • Reactant in synthesis of stilbene-based antitumor agents
  • Reactant in acid-catalyzed preparation of aromatic gem-dihalides from aldehydes and acid halides
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile