Merck
630691
Sigma-Aldrich
6-Chlorothiochroman-4-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7ClOS
Número de CAS:
Peso molecular:
198.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
67-71 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc2SCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClOS/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
Clave InChI
OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)