Merck
630683
Sigma-Aldrich
6-Methylthiochroman-4-one
97%
Sinónimos:
6-Methylbenzothiopyran-4(4H)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10OS
Número de CAS:
Peso molecular:
178.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
41-45 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc2SCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10OS/c1-7-2-3-10-8(6-7)9(11)4-5-12-10/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clave InChI
BYWVVMGBFKFYMY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)