Merck
61891
Sigma-Aldrich
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCH(NH2)CO2CH3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
181.66
Beilstein:
4879785
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
L-tert-Leucine methyl ester hydrochloride, ≥99.0% (AT)
Ensayo
≥99.0% (AT)
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]20/D +17.5±1°, c = 1% in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to off-white
mp
183.0 °C
aplicaciones
cell analysis
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m1./s1
Clave InChI
HRTQWUHFSXVRPY-NUBCRITNSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)