Merck
617555
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tribromoaniline-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6H4Br3N
Peso molecular:
335.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[13c]1[13c](Br)[13cH][13c](Br)[13cH][13c]1Br
InChI
1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clave InChI
GVPODVKBTHCGFU-IDEBNGHGSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)