Merck
617512
Sigma-Aldrich
Dimethyl ether-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Methyl ether-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
(13CH3)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
48.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
gas
mol peso
48.04 by atom % calculation
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH3]O[13CH3]
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3/i1+1,2+1
Clave InChI
LCGLNKUTAGEVQW-ZDOIIHCHSA-N
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-41.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-41 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)