Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CD3OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
49.09
UNSPSC Code:
12142201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
gas
isotopic purity
≥99 atom % D
assay
≥98% (CP)
form
gas
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])(OC)[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3/i1D3
InChI key
LCGLNKUTAGEVQW-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Clase de almacenamiento
2A - Gases
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
-41.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
-41 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
13725-27-4
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?