Merck
615285
Sigma-Aldrich
1-Octanol-d18
98 atom % D
Sinónimos:
Capryl alcohol-d18
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)7OD
Número de CAS:
Peso molecular:
148.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
bp
196 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
densidad
0.940 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+18
cadena SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D
Clave InChI
KBPLFHHGFOOTCA-PBYHGZINSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)