452416
Decane-d22
99 atom % D
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Análisis
99% (CP)
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
densidad
0.842 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+22
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
Clave InChI
DIOQZVSQGTUSAI-DNYWURFXSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C