Merck
612855
Supelco
Gadolinium(III) chloride solution
NMR reference standard, 0.1% in D2O (99.9 atom %), DSS 0.1 %, water 20 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula lineal:
GdCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
263.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
grado
NMR reference standard
composición
DSS, 0.1%
water, 20%
concentración
0.1% in D2O (99.9 atom %)
técnicas
NMR: suitable
tubo de RMN tamaño
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
cadena SMILES
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Calidad
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)