Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
0.5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1020,00 € 867,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C106H175N35O24S4
Número CAS:
Peso molecular:
2452.00
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized
Assay:
≥97% (HPLC)
867,00 €
Precio de catálogo1020,00 €Ahorre 15 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KCNJ1(3758)
mouse ... KCNJ1(56379)
rat ... KCNJ1(24521)
Biochem/physiol Actions
Blocks the GIRK1/4 and ROMK1 members of the inward-rectifier K+ channel family.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Non-air oxidizable tertiapin derivative.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form powder | form lyophilized powder |
| Gene Information human ... KCNJ1(3758) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?