Merck
609951
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Fórmula lineal:
Si18O2
Peso molecular:
64.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101527
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
95 atom % 18O
Formulario
solid
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[18O]=[Si]=[18O]
InChI
1S/O2Si/c1-3-2/i1+2,2+2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-XPULMUKRSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)