Merck
609439
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N2
2 atom % 15N
Sinónimos:
Ammonium-15N nitrate-15N
About This Item
Fórmula lineal:
15NH415NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
82.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
2 atom % 15N
Formulario
solid
mol peso
80.08 by atom % calculation (2 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
Clave InChI
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)