Merck
299278
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N nitrate
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula lineal:
15NH4NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
81.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
formulario
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i;1+1
Clave InChI
PRORZGWHZXZQMV-IEOVAKBOSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Karzan Jalal Salih et al.
The Biochemical journal, 477(16), 3019-3032 (2020-08-04)
Cytosolic 80S ribosomes contain proteins of the mature cytosolic ribosome (r-proteins) as well as proteins with roles in ribosome biogenesis, protein folding or modification. Here, we refined the core r-protein composition in Arabidopsis thaliana by determining the abundance of different